Få mere at vide
Tetrabenzylpyrofosfat, 98%
Artikelnummer. 11397216
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397216 1 g 1g
11307226 250 mg 250mg
15498889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09083.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 990-91-0 | C28H28O7P2 | 538,473 g/mol
Tetrabenzylpyrophosphat anvendes til fremstilling af phosphorylderivater af shikiminsyre i nærværelse af LDA. Det bruges til fremstilling af dibenzylphosphorfluoridat i nærværelse af cæsiumfluorid som katalysator. Det bruges også som en forløber i lægemidler og involveret i phosphoryleringen af inositolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabenzylpyrophosphat anvendes til fremstilling af phosphorylderivater af shikiminsyre i nærværelse af LDA. Det bruges til fremstilling af dibenzylphosphorfluoridat i nærværelse af cæsiumfluorid som katalysator. Det bruges også som en forløber i lægemidler og involveret i phosphoryleringen af inositolderivater.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 990-91-0
Molekylær formel C28H28O7P2
Molekylvægt (g/mol) 538.473
MDL nummer MFCD00051941
InChI nøgle NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabenzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate, pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, tetrabenzylpyrophosphate, diphosphoric acid, tetrakis phenylmethyl ester, dibenzyl dibenzyloxyphosphoryl oxyphosphonate, benzyl pyrophosphate, acmc-209sbp, tetra benzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate #
PubChem CID 563183
IUPAC navn dibenzyl bis(phenylmethoxy)phosphorylphosphat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(OCC2=CC=CC=C2)OP(=O)(OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabenzyl pyrophosphate
Smeltepunkt 58°C to 64°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2068292
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 538.48
Procent renhed 98%