missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabenazine, TRC

Artikelnummer. 30415795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415795 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28400050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabenazine
CAS 58-46-8
Molekylær formel C19 H27 N O3
Mængde 50 mg
Synonym 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-','(3R,11bR)-rel-, 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy- (6CI,8CI), 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-','cis-, rel-(3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (±)-Tetrabenazine, NSC 169886, NSC 172187, Ro 1-9569, Rubigen, Tetrabenazine, Xenazine, cis-2-Oxo-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,6,7-hexahydro-11bH-benzo[a]quinolizine
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m0/s1
SMIL COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)C(=O)C[C@H]3c2cc1OC
IUPAC navn (3S,11bS)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-hexahydrobenzo[a]quinolizin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 317.42
Formel vægt 317.1991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.