missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrabenazine, TRC

Artikelnummer. 30426809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426809 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2840001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrabenazine
CAS 58-46-8
Molekylær formel C19 H27 N O3
Mængde 1 g
Synonym 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-','(3R,11bR)-rel-, 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy- (6CI,8CI), 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one','1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-','cis-, rel-(3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (±)-Tetrabenazine, NSC 169886, NSC 172187, Ro 1-9569, Rubigen, Tetrabenazine, Xenazine, cis-2-Oxo-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,6,7-hexahydro-11bH-benzo[a]quinolizine
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m0/s1
SMIL COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)C(=O)C[C@H]3c2cc1OC
IUPAC navn (3S,11bS)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-hexahydrobenzo[a]quinolizin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 317.42
Formel vægt 317.1991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.