Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabenazin |
| CAS | 58-46-8 |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 124 °C til 130 °C |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C19H27N O3 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid til lysegul til beige |
| Renhed | ≥97,5 % |