Få mere at vide
Tetrabenazine Racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498376 100 mg
16478538 10 mg
16454407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0590A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabenazine Racemate
CAS 718635-93-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H27NO3
Mængde 100 mg
Synonym Ro 1-9569 Racemate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2C1
Molekylvægt (g/mol) 317.42
Formel vægt 317.42
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation