Få mere at vide
(+)-Tetrabenazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488538 10 mg -
16464407 50 mg -
16431018 5 mg -
16408386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0590B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress (+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ; (3R,11bR)-TBZ; (3R,11bR)-Tetrabenazine) is a reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT-2), inhibits transport by VMAT2 with 10-fold greater potency than transport by VMAT1.
(+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H27NO3
Mængde 10 mg
Synonym (+)-TBZ (3R,11bR)-TBZ (3R,11bR)-Tetrabenazine
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (52.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OC)C=C(CCN(C[C@H]2CC(C)C)[C@]3([H])CC2=O)C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 317.42
Formel vægt 317.42
Procent renhed 95.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death