Få mere at vide
Tetrabenazine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabenazine-d6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1/i3D3,4D3 |
| Formel vægt | 323.2368 |