Få mere at vide
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482239
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16482239
Brand: Medchem Express HYB0590S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabenazine-d6
CAS 1392826-25-3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C19H21D6NO3
Farve Off-White
Synonym Ro 1-9569-d6
SMIL O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 323.46
Mængde 1 mg
Formel vægt 323.46
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.