Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Artikelnummer. 11319359
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11319359
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088960.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraamminplatin(II)nitrat anvendes i vid udstrækning som en forløber for bimetalliske Pt/Zn-katalysatorer til selektiv hydrogenering af crotonaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20634-12-2
Molekylær formel H12N6O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 387.22
MDL nummer MFCD00011624
InChI nøgle RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
IUPAC navn azan; platin(2+); dinitrat
SMIL N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) nitrate
Smeltepunkt 262°C (decomposition)
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 387.21
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraammineplatinum(II) nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetraammineplatinum(II) nitrate