Få mere at vide
Tetraamminplatin(II)-nitratopløsning, Pt 3-4% w/w (fortsat. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345919
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345919 0.5 g 0.5g
11335919 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012167.NJ
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraamminplatin(II)nitrat anvendes i vid udstrækning som en forløber for bimetalliske Pt/Zn-katalysatorer til selektiv hydrogenering af crotonaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20634-12-2
Molekylær formel H12N6O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 387.22
MDL nummer MFCD00011624
InChI nøgle RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
IUPAC navn azan; platin(2+); dinitrat
SMIL N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) nitrate solution
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 0.5 g
Lineær formel (NH3)4Pt(NO3)2
FN nummer UN3218
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 387.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 3 to 4% w/w (cont. Pt)
Tæthed 1.05g/mL