Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 50% min
Artikelnummer. p-4407710
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11314938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043897.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraamminplatin(II)nitrat anvendes i vid udstrækning som en forløber for bimetalliske Pt/Zn-katalysatorer til selektiv hydrogenering af crotonaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20634-12-2
Molekylær formel H12N6O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 387.22
MDL nummer MFCD00011624
InChI nøgle RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
SMIL N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) nitrate
Smeltepunkt 262°C (decomposition)
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystaller
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn platin(2+)tetraamindinitrat
Formel vægt 387.21