Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 50% min
Beskrivelse
Tetraamminplatin(II)nitrat anvendes i vid udstrækning som en forløber for bimetalliske Pt/Zn-katalysatorer til selektiv hydrogenering af crotonaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraammineplatinum(II) nitrate |
| Smeltepunkt | 262°C (decomposition) |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 0.25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | platin(2+)tetraamindinitrat |
| Formel vægt | 387.21 |