Få mere at vide
Tetraamminplatin(II)hydroxidopløsning, Pt 8-11% w/w (fortsat. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336169
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336169 1 Ea. 25g
1 options
Artikelnummer. 11336169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042918.ND
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 38201-97-7 | H{1}{4}N{4}O{2}Pt
Tetraamminplatin(II)hydroxidopløsning fungerer som en forløber for en platinkatalysator. Den fungerer som ædelmetalkatalysator, der primært er nyttig til homogene katalyseanvendelser. Det bruges som katalysator ved hydrogenering, carbonylering, hydroformylering, chirale katalysereaktioner og rutheniumfarvestoffer. Desuden bruges den til CX-koblingsreaktion som Heck, Suzuki og Stille reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 38201-97-7
Fysisk form Væske
Mængde 1 Ea.
Molekylær formel H{1}{4}N{4}O{2}Pt