Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution, Pt 8-11% w/w (cont. Pt)
Artikelnummer. 11346169
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346169 1 g 1g
11326169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042918.NH
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Tetraamminplatin(II)hydroxidopløsning fungerer som en forløber for en platinkatalysator. Den fungerer som ædelmetalkatalysator, der primært er nyttig til homogene katalyseanvendelser. Det bruges som katalysator ved hydrogenering, carbonylering, hydroformylering, chirale katalysereaktioner og rutheniumfarvestoffer. Desuden bruges den til CX-koblingsreaktion som Heck, Suzuki og Stille reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38201-97-7
Molekylær formel H14N4O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 297.22
MDL nummer MFCD00050044
InChI nøgle VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)tetraamindihydroxid
SMIL N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
Farve Farveløs
Lugt Odorless
Lineær formel (NH3)4Pt(OH)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 297.23
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 8 to 11% w/w (cont. Pt)
Fysisk form Væske