Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate, Pt 58% min
Artikelnummer. 15447175
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447175 1 g 1g
15457175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046319.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312695-70-8 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312695-70-8
Molekylær formel H14N4O2Pt
Molekylvægt (g/mol) 297.22
MDL nummer MFCD00151253
InChI nøgle VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)tetraamindihydroxid
SMIL N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
Farve Hvid
Lineær formel (NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Mængde 1 g
Formel vægt 297.23 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 58% min
Fysisk form Pulver