Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate solution, Pt 0.5% w/w (cont. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tetraammineplatinum(II) hydrogenphosphat generel anvendelse i farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraammineplatinum (II) hydrogen phosphate solution |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.013 g/mL |
| Lineær formel | [Pt(NH3)4]HPO4 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible with water. |
| Formel vægt | 359.18 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pt 0.5% w/w (cont. Pt) |
| Fysisk form | Væske |