Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Artikelnummer. 11336058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336058 1 g 1g
11326058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010544.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
Ansat i syntesen af cisplatin, og platin inkluderede kulstof - kulstof materialer med metal/metaloxid nanopartikler. Nyttig til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13933-33-0
Molekylær formel Cl2H14N4OPt
Molekylvægt (g/mol) 352.12
MDL nummer MFCD00149947
InChI nøgle GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC navn azan;platin(2+);dichlorid;hydrat
SMIL N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Smeltepunkt 250°C (dec.)
Farve Hvid gennem creme
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and chloroform.
Formel vægt 352.13 (334.11 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.74g/mL