Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate, Premion™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048545
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11376967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010836.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
Tetraamminplatin(II)chlorid bruges som en katalysator i den kemiske syntese og en forløber for platinkatalysatorer. Dette kompleks har farmaceutiske anvendelser og bruges i proteomikforskning. Det bruges til fremstilling af Pt-katalysatorer understøttet på reduceret grafitoxid (RGO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13933-33-0
Molekylær formel Cl2H14N4OPt
Molekylvægt (g/mol) 352.12
MDL nummer MFCD00149947
InChI nøgle GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC navn azan;platin(2+);dichlorid;hydrat
SMIL N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Smeltepunkt 250°C (dec.)
Farve Hvid gennem creme
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 352.13 (334.11 Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Premion
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.74g/mL