Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate, Premion™, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Tetraamminplatin(II)chlorid bruges som en katalysator i den kemiske syntese og en forløber for platinkatalysatorer. Dette kompleks har farmaceutiske anvendelser og bruges i proteomikforskning. Det bruges til fremstilling af Pt-katalysatorer understøttet på reduceret grafitoxid (RGO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate |
| Smeltepunkt | 250°C (dec.) |
| Farve | Hvid gennem creme |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 352.13 (334.11 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.995% |
| Grad | Premion |
| Show More |