Få mere at vide
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate, Premion™, 99.995% (metals basis)
Product Code. 11376967
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11376967 1 g 1g
11386967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11376967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010836.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
Tetraamminplatin(II)chlorid bruges som en katalysator i den kemiske syntese og en forløber for platinkatalysatorer. Dette kompleks har farmaceutiske anvendelser og bruges i proteomikforskning. Det bruges til fremstilling af Pt-katalysatorer understøttet på reduceret grafitoxid (RGO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13933-33-0
Molekylær formel Cl2H14N4OPt
Molekylvægt (g/mol) 352.12
MDL nummer MFCD00149947
InChI nøgle GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC navn azan;platin(2+);dichlorid;hydrat
SMIL N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Smeltepunkt 250°C (dec.)
Farve Hvid gennem creme
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 352.13 (334.11 Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Premion
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.74g/mL