Få mere at vide
Tetraamminepalladium(II) sulfate, 99.9% (metals basis), Pd 37.4% min
Artikelnummer. 15436645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436645 5 g 5g
15426645 1 g 1g
15446645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044956.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13601-06-4 | H12N4O4PdS | 270.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13601-06-4
Molekylær formel H12N4O4PdS
Molekylvægt (g/mol) 270.6
MDL nummer MFCD09953444
InChI nøgle WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
PubChem CID 18319394
IUPAC navn azan; palladium(2+);sulfat
SMIL N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraamminepalladium (II) sulfate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 270.61
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 37.4% min