Få mere at vide
Tetraamminepalladium(II) sulfate, 99.9% (metals basis), Pd 37.4% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraamminepalladium (II) sulfate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Formel vægt | 270.61 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 37.4% min |