Få mere at vide
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Artikelnummer. 15462137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462137 1 g 1g
15472137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045082.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 134620-00-1 | C2H14N4O6Pd | 296.576 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134620-00-1
Molekylær formel C2H14N4O6Pd
Molekylvægt (g/mol) 296.576
MDL nummer MFCD09953449
InChI nøgle QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium 2+ , tetraammine-, sp-4-1-, carbonate 1:2, azane; hydrogen carbonate; palladium 2+, tetraamminepalladium ii hydrogencarbonate, ammonia; hydrogen carbonate; palladium 2+, palladium 2+ tetraamine dibicarbonate, tetraammine palladium ii hydrogen carbonate, palladium 2+ ion tetraamine dibicarbonate
PubChem CID 153931
IUPAC navn azan;hydrogencarbonat;palladium(2+)
SMIL C(=O)(O)[O-].C(=O)(O)[O-].N.N.N.N.[Pd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 2.04 g/mL
Lineær formel [Pd(NH3)4](HCO3)2
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 296.58
Fysisk form Krystallinsk