Få mere at vide
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate, 99.9% (metals basis), Pd 39% min
Artikelnummer. 11341668
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341668 10 g 10g
11331668 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011036.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Tetraamminepalladium(II)chloridmonohydrat anvendes til fremstilling af trans-diammindichloropalladium(II). Det bruges også til fremstilling af mesoporøst kulstofunderstøttende palladiumnanopartikler ved at bruge grafitoxid. Det bruges som katalysatorer, reagenser og analytiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13933-31-8
Molekylær formel Cl2H14N4OPd
Molekylvægt (g/mol) 263.46
MDL nummer MFCD00151033
InChI nøgle WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn palladium(2+)tetraaminhydratdichlorid
SMIL N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.91 g/mL
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 263.45 (245.43 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 39% min.
Fysisk form Krystallinsk