Få mere at vide
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10611515 1g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10611515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Tæthed 1.1790g/mL
Kogepunkt 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H20Sn
Lineær formel (CH2=CHCH2)4Sn
Brydningsindeks 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00008637
Mængde 1g
Specifik vægtfylde 1.179
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
InChI nøgle XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
IUPAC navn tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 283.00
PubChem CID 81878
Formel vægt 282.98
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraallyltin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.