Få mere at vide
Tetraallyltin, 96%
Artikelnummer. p-7080328
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071158.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
Anvendes som allyloverførselsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7393-43-3
Molekylær formel C12H20Sn
Molekylvægt (g/mol) 283.00
MDL nummer MFCD00008637
InChI nøgle XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC navn tetrakis(prop-2-enyl)stannan
SMIL C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraallyltin
Tæthed 1.179 g/mL
Kogepunkt 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.5385
Mængde 2 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water or difficult to mix.
Formel vægt 282.98
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske