Få mere at vide
Tetraallyltin, 96%
Artikelnummer. 11384849
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384849 10 g 10g
11374849 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071158.09
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283,00 g/mol
Anvendes som allyloverførselsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7393-43-3
Molekylær formel C12H20Sn
Molekylvægt (g/mol) 283.00
MDL nummer MFCD00008637
InChI nøgle XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC navn tetrakis(prop-2-enyl)stannan
SMIL C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraallyltin
Tæthed 1.179 g/mL
Kogepunkt 69 °C til 70 °C (1,5 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.5385
Mængde 10 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand eller svært at blande.
Formel vægt 282.98
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske