Få mere at vide
Tetraallylsilan, 97%
Artikelnummer. 11324878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324878 1 g 1g
11334878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043183.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Syntese af dendrimere | CAS: 1112-66-9 | C12H20Si | 192,377 g/mol
Det bruges til syntese af dendrimerer og som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1112-66-9
Molekylær formel C12H20Si
Molekylvægt (g/mol) 192.377
MDL nummer MFCD00048161
InChI nøgle AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl
PubChem CID 565641
IUPAC navn tetrakis(prop-2-enyl)silan
SMIL C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifications
Kogepunkt 91 °C (10 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tetraallylsilane
Fysisk form Væske
Mængde 1 g
Flammepunkt 77 °C (171 °F)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 192.38
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.485
Tæthed 0.8314 g/mL