Få mere at vide
Tetraacetylethylenediamin, 90%
Artikelnummer. 10454955 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10454955 50 g Plastflaske 50g
10224951 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10454955 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 344590500
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 228,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10543-57-4
Molekylær formel C10H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00014967
InChI nøgle BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
IUPAC navn N-acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamid
SMIL CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetraacetylethylenediamine
Navn note 90%
Smeltepunkt 149 °C til 154 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 140 °C (2,0 hPa)
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min
Emballage Plastflaske
Mængde 50 g
Merck Index 15, 9158
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i acetone, moderat opløselig i kloroform, methylenchlorid
Formel vægt 228.25
Procent renhed 90%
Fysisk form Granulært pulver