Få mere at vide
Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N',N'-Tetraeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30412979
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412979 50 mg
30411730 10 mg
30409572 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20000050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 887407-56-9
Molekylær formel C24H36N2O17
Molekylvægt (g/mol) 624.55
IUPAC navn 2-[carboxymethyl-[1,4-diacetyloxy-3-[1,4-diacetyloxy-3-[bis(carboxymethyl)amino]butan-2-yl]oxybutan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL CC(=O)OCC(OC(COC(=O)C)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H36N2O17/c1-13(27)39-9-17(25(5-21(31)32)6-22(33)34)19(11-41-15(3)29)43-20(12-42-16(4)30)18(10-40-14(2)28)26(7-23(35)36)8-24(37)38/h17-20H,5-12H2,1-4H3,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)
Formel vægt 624.2014