Få mere at vide
Tetra-Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10685882 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685882 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10685882 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6140/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 93.8°C
Smeltepunkt 80°C
CAS 13472-36-1
Farve White
pH 10
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H20Na4O17P2
MDL nummer 149200
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
Molekylvægt (g/mol) 446.05
PubChem CID 3084150
Formel vægt 446.05g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate