Få mere at vide
Tetra-O-(tert-butyldimethyl)silyl cis-Piceatannol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-O-(tert-butyldimethyl)silyl cis-Piceatannol |
| CAS | 106325-84-2 |
| Molekylær formel | C38H68O4Si4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-[[4-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]ethenyl]-1,2-phenylene]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C38H68O4Si4/c1-35(2,3)43(13,14)39-31-25-30(26-32(28-31)40-44(15,16)36(4,5)6)22-21-29-23-24-33(41-45(17,18)37(7,8)9)34(27-29)42-46(19,20)38(10,11)12/h21-28H,1-20H3/b22-21- |
| SMIL | C[Si](C(C)(C)C)(C)OC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(/C=C\C2=CC=C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C2)=C1 |
| IUPAC navn | (Z)-((4-(3,5-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)styryl)-1,2-phenylene)bis(oxy))bis(tert-butyldimethylsilane) |
| Molekylvægt (g/mol) | 701.29 |