missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetra-O-pivaloyl-Alpha-D-glucopyranosyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30450318
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450318 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30636010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
CAS 81058-27-7
Molekylær formel C26H43BrO9
Mængde 10 g
Synonym 2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) alpha-D-Glucopyranosyl Bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
InChI formel InChI=1S/C26H43BrO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-bromo-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)oxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 579.52
Formel vægt 578.209
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.