Få mere at vide
Sodium iodide, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. 15472947
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472947 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15472947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071137.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2176-98-9 | C12H28Sn | 291.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Farve Farveløs
Tæthed 1.11 g/mL
Kogepunkt 222°C
Lugt Unpleasant
Molekylær formel C12H28Sn
Lineær formel (CH3CH2CH2)4Sn
Brydningsindeks 1.4745
MDL nummer MFCD00015196
Mængde 10 g
FN nummer UN2788
Synonym tetra-n-propyltin, tetrapropyltin, stannane, tetrapropyl, tin, tetrapropyl, tin tetra-n-propyl, tetra n-propyltin, tetrapropyl tin, c3h7 4sn, oiqcwaiehvrccg-uhfffaoysa
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
IUPAC navn tetrapropylstannane
Molekylvægt (g/mol) 291.07
PubChem CID 16585
Formel vægt 291.04
Fysisk form Væske