Få mere at vide
Tetra-n-propylammonium perruthenat(VII), 98 %
Artikelnummer. 11420328
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420328 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 11420328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24511.88
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 114615-82-6 | C12H36NO4Ru | 359,49 g/mol
Tetra-n-propylammonium perruthenat, et katalytisk oxidant, der bruges sammen med N-methylmorfolin N-oxid til oxidation af primære & sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Tetra-n-propylammonium perruthenat, et katalytisk oxidant, der bruges sammen med N-methylmorfolin N-oxid til oxidation af primære & sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Hygroskopisk. Opbevar under inert gas. Opbevar væk fra oxiderende midler, reduktionsmidler, varme, organiske materialer, metalpulver, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Smeltepunkt 160 °C (dekomponering)
CAS 114615-82-6
Mængde 2.5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Molekylær formel C12H36NO4Ru
Lineær formel (CH3(CH2)2)4NRuO4
MDL nummer MFCD00074914
FN nummer UN1479
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
Opløselighedsinformation Uopløselig ak. soln..
InChI nøgle HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC navn tetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Molekylvægt (g/mol) 359.49
PubChem CID 127020979
Formel vægt 351.43
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate