Få mere at vide
Tetra-n-propylammonium perruthenat(VII), 98 %
Beskrivelse
Tetra-n-propylammoniumperruthenat en katalytisk oxidant, der anvendes sammen med N-methylmorpholin N-oxid til oxidation af primær& sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-oxid til oxidation af primær& sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler, varme, organiske materialer, metalpulvere, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII) |
| Smeltepunkt | 160 °C (dekomponering) |
| Mængde | 0.5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | (CH3(CH2)2)4NRuO4 |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 351.43 |
| Procent renhed | 98% |