Få mere at vide
Tetra-n-propylammonium perruthenat(VII), 98 %
Artikelnummer. 11430328
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430328 0.1 g 0.1g
11440328 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24511.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114615-82-6 | C12H35NO4Ru | 358,485 g/mol
Tetra-n-propylammoniumperruthenat en katalytisk oxidant, der anvendes sammen med N-methylmorpholin N-oxid til oxidation af primær& sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetra-n-propylammoniumperruthenat en katalytisk oxidant, der anvendes sammen med N-methylmorpholin
N-oxid til oxidation af primær& sekundære alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler, varme, organiske materialer, metalpulvere, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114615-82-6
Molekylær formel C12H35NO4Ru
Molekylvægt (g/mol) 358.485
MDL nummer MFCD00074914
InChI nøgle HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC navn ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Smeltepunkt 160°C (decomposition)
Mængde 0.1 g
Lineær formel (CH3(CH2)2)4NRuO4
FN nummer UN1479
Formel vægt 351.43
Procent renhed 98%