Få mere at vide
Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11303357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303357 25 g 25g
11323357 5 g 5g
11333357 100 g 100g
11313357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11303357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017456.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Tetra-n-propylammoniumhydroxid anvendes som mellemprodukt, ionbyttermiddel, overfladeaktivt middel og opløsningsmiddel. Desuden bruges det som et antistatisk middel, rengøringsmidler, skyllemiddel til tekstiler og papirprodukter, emulgeringsmidler og pigmentdispergeringsmidler. Den finder anvendelse som hærdningsacceleratorer. Ud over dette fungerer det som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese for at øge reaktionshastigheden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4499-86-9
Molekylær formel C12H29NO
Molekylvægt (g/mol) 203.37
MDL nummer MFCD00009360
InChI nøgle LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC navn tetrapropylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.99 g/mL
Kogepunkt 102°C
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NOH
Brydningsindeks 1.3716
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Beilstein 4207983
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with strong electrolytes.
Formel vægt 203.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske