Få mere at vide
Tetra-n-propylammoniumhydroxid, 1 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303476
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303476 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11303476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14328.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium hydroxide
CAS 4499-86-9
Tæthed 1
Molekylær formel C12H29NO
MDL nummer MFCD00009360
Mængde 500 g
FN nummer UN3267
Beilstein 4207983
Følsomhed Air Sensitive
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide
InChI nøgle LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC navn tetrapropylazaniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 203.37
PubChem CID 20586
Formel vægt 203.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M aq. soln.