Learn More
Tetra-n-propylammoniumhydroxid, 1 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11383466
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11383466 25 g 25g
11393466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11383466 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14328.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4499-86-9
Molekylær formel C12H29NO
Molekylvægt (g/mol) 203.37
MDL nummer MFCD00009360
InChI nøgle LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC navn tetrapropylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium hydroxide
Tæthed 1
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Beilstein 4207983
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 203.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.