Få mere at vide
Tetra-n-propylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424054
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424054 5 g 5g
11414054 1 g 1g
11434054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12002.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56211-70-2 | C12H29NO4S | 283.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56211-70-2
Molekylær formel C12H29NO4S
Molekylvægt (g/mol) 283.43
MDL nummer MFCD00038764
InChI nøgle MOXJKKOSZCHGEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bisulfate, tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate, tetrapropylammonium hydrogen sulfate, hydrogen sulfate; tetrapropylammonium, tetrapropyl ammonium hydrogen sulphate, acmc-1avly, hydrogen sulfate; tetrapropylazanium, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium hydrogen sulfate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, sulfate
PubChem CID 16218669
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrapropylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NHSO4
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 283.43
Procent renhed 98%