Få mere at vide
Tetra-n-propylammoniumchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343547 25 g 25g
11333547 1 g 1g
11323547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019379.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.813 g/mol
Tetra-n-propylammoniumchlorid anvendes som faseoverførselstype applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5810-42-4
Molekylær formel C12H28ClN
Molekylvægt (g/mol) 221.813
MDL nummer MFCD00038729
InChI nøgle FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC navn tetrapropylazanium;chlorid
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium chloride
Smeltepunkt 240°C to 242°C
Farve Hvid
Lugt Odorless
Lineær formel (CH3CH2CH2)4NCl
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water, acetone
Formel vægt 221.87
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-propylammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-propylammonium chloride