Få mere at vide
Tetra-n-propylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11434523
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434523 100 g 100g
11444523 500 g 500g
11454523 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11522.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1941-30-6 | C12H28BrN | 266,267 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Tetra-n-propylammoniumbromid, bruges som overfladeaktive midler, opløsningsmidler, mellemprodukter, aktiv ingrediens til balsam, antistatisk middel, detergent desinfektionsmidler, blødgøringsmiddel til tekstiler og papirprodukter, faseoverførselskatalysator, antimikrobielle midler, desinfektionsmidler og desinfektionsmidler, slibedræbende dispergerende midler og slibedræbende midler.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforligelig med stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold (hygroskopisk)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1941-30-6
Molekylær formel C12H28BrN
Molekylvægt (g/mol) 266.267
MDL nummer MFCD00011840
InChI nøgle BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
IUPAC navn tetrapropylazanium;bromid
SMIL CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propylammonium bromide
Smeltepunkt ∼270°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 3567846
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 266.27
Procent renhed ≥98%