Få mere at vide
Tetra-n-pentylammoniumiodid, 98 %
Artikelnummer. 11398955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398955 25 g 25g
11388955 5 g 5g
11308965 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14088.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2498-20-6 | C20H44IN | 425,483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2498-20-6
Molekylær formel C20H44IN
Molekylvægt (g/mol) 425.483
MDL nummer MFCD00041980
InChI nøgle FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium iodide, tetraamylammonium iodide, tetra-n-pentylammonium iodide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide 1:1, tetrapentylazanium iodide, tetra-n-amylammonium iodide, tetraamylammoniumjodid, tetraamylammoniumiodide, acmc-209ggb, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide
PubChem CID 17248
IUPAC navn tetrapentylazanium;iodid
SMIL CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-pentylammonium iodide
Smeltepunkt 135 °C til 139 °C
Lineær formel [CH3(CH2)4]4NI
Mængde 25 g
Beilstein 3917412
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 425.49
Procent renhed 98%