Få mere at vide
Tetra-n-pentylammoniumiodid, 98 %
Artikelnummer. 11388955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388955 5 g 5g
11398955 25 g 25g
11308965 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14088.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2498-20-6 | C20H44IN | 425,483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-20-6
Molekylær formel C20H44IN
Molekylvægt (g/mol) 425.483
MDL nummer MFCD00041980
InChI nøgle FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium iodide, tetraamylammonium iodide, tetra-n-pentylammonium iodide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide 1:1, tetrapentylazanium iodide, tetra-n-amylammonium iodide, tetraamylammoniumjodid, tetraamylammoniumiodide, acmc-209ggb, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide
PubChem CID 17248
IUPAC navn tetrapentylazanium;iodid
SMIL CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.[I-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-pentylammonium iodide
Smeltepunkt 135°C to 139°C
Lineær formel [CH3(CH2)4]4NI
Mængde 5 g
Beilstein 3917412
Følsomhed Light Sensitive
Formel vægt 425.49
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.