Få mere at vide
Tetra-n-octylammonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11402757
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402757 10 g 10g
11412757 50 g 50g
11422757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14929.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546.807 g/mol
Tetra-n-octylammoniumbromid er forbundet med benzethoniumchlorid og bruges som desinfektionsmiddel, i overfladebehandling og konserveringsmiddel på hospitaler og industrier. Det bruges som et overfladeaktivt middel involveret i syntesen af blå-luminescerende siliciumnanopartikler for at få ensartet partikelstørrelse. Det anvendes som et kationisk additiv til fremstilling af membraner ved anvendelse af cyclamderivat 1,4,8,11-tetra(n-octyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan som en ionfor og dibutylphthalat som blødgøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-octylammoniumbromid er forbundet med benzethoniumchlorid og bruges som desinfektionsmiddel, i overfladebehandling og konserveringsmiddel på hospitaler og industrier. Det bruges som et overfladeaktivt middel involveret i syntesen af blå-luminescerende siliciumnanopartikler for at få ensartet partikelstørrelse. Det anvendes som et kationisk additiv til fremstilling af membraner ved anvendelse af cyclamderivat 1,4,8,11-tetra(n-octyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan som en ionfor og dibutylphthalat som blødgøringsmidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dichlormethan, chloroform, acetone og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14866-33-2
Molekylær formel C32H68BrN
Molekylvægt (g/mol) 546.807
MDL nummer MFCD00011863
InChI nøgle QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
PubChem CID 2734117
IUPAC navn tetraoctylazanium;bromid
SMIL CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-octylammonium Bromide
Smeltepunkt 94°C to 99°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 10 g
Beilstein 4169176
Opløselighedsinformation Soluble in water,dichloromethane,chloroform,acetone and methanol.
Formel vægt 546.81
Procent renhed ≥98%