Få mere at vide
Tetra-n-hexylammoniumperklorat.
Artikelnummer. 11307368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307368 5 g 5g
11317368 25 g 25g
11397358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030830.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4656-81-9 | C24H52ClNO4 | 454,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4656-81-9
Molekylær formel C24H52ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 454.13
MDL nummer MFCD00043185
InChI nøgle RLCKPGXHGKSGOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetra-n-hexylammonium perchlorate, tetrahexylammonium perchlorate, tetrahexylazanium perchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumperchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate 1:1, tetra-n-hexyl ammonium perchlorate
PubChem CID 78388
SMIL [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-hexylammonium perchlorate
Mængde 5 g
FN nummer UN1479
IUPAC navn tetrahexylazanium;perchlorat
Formel vægt 454.13
Fysisk form Krystallinsk