Få mere at vide
Tetra-n-hexylammoniumiodid, 99%
Artikelnummer. 11355109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355109 25 g 25g
11345109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17589.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
CAS: 2138-24-1 | C24H52IN | 481,591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2138-24-1
Molekylær formel C24H52IN
Molekylvægt (g/mol) 481.591
MDL nummer MFCD00041981
InChI nøgle VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
PubChem CID 75056
IUPAC navn tetrahexylazanium;iodid
SMIL CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-hexylammonium iodide
Smeltepunkt 99 °C til 105 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Formel vægt 481.59
Procent renhed 99%