Få mere at vide
Tetra-n-hexylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394908
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394908 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 11394908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043882.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32503-34-7 | C24H52NO4S | 450.74 g/mol
Tetra-n-hexylammoniumhydrogensulfat anvendes som en lipofil faseoverførselskatalysator. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik. Yderligere fungerer det som en effektiv katalysator i ruthenium-katalyserede reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate
CAS 32503-34-7
Smeltepunkt 96°C to 102°C
Molekylær formel C24H52NO4S
MDL nummer MFCD00037675
Mængde 2 g
Synonym tetrahexylammonium hydrogensulfate, tetrahexylammonium hydrogen sulfate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate, tetrahexylammonium hydrogensulphate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, sulfate 1:1, tetrahexylammonium hydrogen sulphate, tetrahexylazanium sulfate, acmc-1ailg, tetra-n-hexyl-ammonium hydrogensulphate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulphate
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrahexylazanium
Molekylvægt (g/mol) 450.74
PubChem CID 11015848
Formel vægt 451.76
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver