Få mere at vide
Tetra-n-hexylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11440183
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440183 250 g 250g
11420183 10 g 10g
11430183 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11372.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5955.31 DKK
    5357.65 DKK / 250g
    Spare 597.66 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4328-13-6
Molekylær formel C24H52BrN
Molekylvægt (g/mol) 434.59
MDL nummer MFCD00011858
InChI nøgle SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC navn tetrahexylazanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-hexylammonium bromide
Smeltepunkt ∼95 °C til 100 °C
Mængde 250 g
Beilstein 3637302
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 434.6
Procent renhed 98%